Stampa…
Nickel(II) acetylacetonate, anidro
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Bis(2,4-pentanedionato-O,O')nickel (II), Nickel (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Nickel acetylacetonate, Nickel (II) 2,4-pentanedionate
IN2707-25G IN2707-250G
APOSIN2707-25GEA 139 EUR
APOSIN2707-25G APOSIN2707-250G
Nickel(II) acetylacetonate, anidro
Nickel(II) acetylacetonate
Formula: C₁₀H₁₄NiO₄
Peso molecolare: 256,91 g/mol
Punto di fusione: 230 °C
Densità: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000024
CAS Number: 3264-82-2
EINECS: 221-875-7