Stampa…
Nichel (II) ossido 99.99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Nichel monossido, Bunsenite, Ossido di nichel, Monossido di nichel
IN2704-100G IN2704-50G
APOSIN2704-100GEA 284 EUR
APOSIN2704-100G APOSIN2704-50G
Nichel (II) ossido 99.99+%
Nichel (II) ossido
Formula: NiO
Peso molecolare: 74.69 g/mol
Punto di fusione: 1900 °C
Densità: 6.67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011145
CAS Number: 1313-99-1