Stampa…
Nichel (II) ossido 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN2701-100G IN2701-500G
APOSIN2701-100GEA 132 EUR
APOSIN2701-100G APOSIN2701-500G
Nichel (II) ossido 99%
Nichel (II) ossido
Formula: NiO
Punto di fusione: 1984 °C
Densità: 6,67 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011145
CAS Number: 1313-99-1