Stampa…
Nichel (II) nitrato esaidrato 99.995%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN2698-250G IN2698-50G
APOSIN2698-250GEA 290 EUR
APOSIN2698-250G APOSIN2698-50G
Nichel (II) nitrato esaidrato 99.995%
Nichel (II) nitrato esaidrato
Formula: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 137 °C
Densità: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149805
CAS Number: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III