Nichel (II) cloruro esaidrato 99,95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Nickel dichloride hexahydrate
Formula:
NiCl₂·6H₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149809 CAS Number: 7791-20-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III |