Nichel (II) cloruro, anidro 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
Cl₂Ni Punto di fusione: 1001 °C Densità: 3,55 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011142 CAS Number: 7718-54-9 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III |