Stampa…
Dibromuro di nichel, anidro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN2674-250G IN2674-50G
APOSIN2674-250GEA 603 EUR
APOSIN2674-250G APOSIN2674-50G
Dibromuro di nichel, anidro 99%
Dibromuro di nichel
Formula: Br₂Ni
Punto di fusione: 963 °C
Densità: 5,098 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011141
CAS Number: 13462-88-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III