Stampa…
Neodimio (III) ossido 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
IN2656-100G IN2656-10G
APOSIN2656-100GEA 659 EUR
APOSIN2656-100G APOSIN2656-10G
Neodimio (III) ossido 99.999%
Neodimio (III) ossido
Formula: Nd₂O₃
Punto di ebollizione: 3760 °C
Punto di fusione: 2272 °C
Densità: 7,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011134
CAS Number: 1313-97-9