Stampa…
Neodimio (III) ossido 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
IN2650-250G IN2650-50G
APOSIN2650-250GEA 203 EUR
APOSIN2650-250G APOSIN2650-50G
Neodimio (III) ossido 99,9%
Neodimio (III) ossido
Formula: Nd₂O₃
Punto di ebollizione: 3760 °C
Punto di fusione: 2272 °C
Densità: 7,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011134
CAS Number: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1