Stampa…
Neodimio tricloruro esaidrato 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Neodymium (III) chloride hexahydrate
IN2632-100G IN2632-50G
APOSIN2632-100GEA 248 EUR
APOSIN2632-100G APOSIN2632-50G
Neodimio tricloruro esaidrato 99,9%
Neodimio tricloruro esaidrato
Formula: Cl₃Nd·6H₂O
Peso molecolare: 358.69 g/mol
Punto di fusione: 124 °C
Densità: 2.282 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149801
CAS Number: 13477-89-9