Stampa…
Neodymium(III) acetate hydrate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN2623-50G IN2623-250G
APOSIN2623-50GEA 109 EUR
APOSIN2623-50G APOSIN2623-250G
Neodymium(III) acetate hydrate 99,9%
Neodymium(III) acetate hydrate
Formula: C₆H₁₁NdO₇
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150120
CAS Number: 334869-71-5
EINECS: 228-244-5