Stampa…
Neodymium 99,9%, in polvere –40 mesh
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN2620-10G IN2620-50G
APOSIN2620-10GEA 625 EUR
APOSIN2620-10G APOSIN2620-50G
Neodymium 99,9%, in polvere –40 mesh
Neodymium
Formula: Nd
Punto di ebollizione: 3074 °C
Punto di fusione: 1021 °C
Densità: 7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011130
CAS Number: 7440-00-8
EINECS: 231-109-3
UN: 3089
ADR: 4.1,II