Stampa…
Manganese (II) cloruro tetraidrato 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Manganese dichloride tetrahydrate, Manganese chloride (tetrahydrate), Manganese(II) chloride tetrahydrate, Manganous chloride tetrahydrate, Manganese chloride tetrahydrate, Manganese Chloride, Tetrahydrate
IN2521-100G IN2521-500G IN2521-1KG
APOSIN2521-100GEA 96 EUR
APOSIN2521-100G APOSIN2521-500G APOSIN2521-1KG
Manganese (II) cloruro tetraidrato 99%
Manganese (II) cloruro tetraidrato
Formula: MnCl₂·4H₂O
Peso molecolare: 197,9 g/mol
Punto di ebollizione: 106 °C
Punto di fusione: 58 °C
Densità: 2,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149792
CAS Number: 13446-34-9