Stampa…
Magnesio ossido 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Magnesia usta
IN2467-100G IN2467-25G
APOSIN2467-100GEA 949 EUR
APOSIN2467-100G APOSIN2467-25G
Magnesio ossido 99.99%
Magnesio ossido
Formula: MgO
Peso molecolare: 40.3 g/mol
Punto di ebollizione: 3600 °C
Punto di fusione: 2800 °C
Densità: 3.58 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011109
CAS Number: 1309-48-4
Merck Index: 13,05700