Stampa…
Magnesio solfato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN2448-1KG IN2448-500G
APOSIN2448-1KGEA 24.8 EUR
APOSIN2448-1KG APOSIN2448-500G
Magnesio solfato 98%
Magnesio solfato
Formula: MgSO₄
Punto di fusione: 1124 °C (dec.)
Densità: 2,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011110
CAS Number: 7487-88-9
EINECS: 231-296-2