Stampa…
Litio idrossido monoidrato 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN2340-2.5KG IN2340-500G
APOSIN2340-2.5KGEA 1210 EUR
APOSIN2340-2.5KG APOSIN2340-500G
Litio idrossido monoidrato 98%
Litio idrossido monoidrato
Formula: LiOH·1H₂O
Punto di ebollizione: 924 °C
Punto di fusione: 462 °C
Densità: 1,51 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149772
CAS Number: 1310-66-3
EINECS: 215-183-4
UN: 2680
ADR: 8,II