Litio cloruro, anidro 99,95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
IN2326-100G
IN2326-25G
IN2326-250G
APOSIN2326-100GEA
261
EUR
APOSIN2326-100G
APOSIN2326-25G
APOSIN2326-250G
Litio cloruro, anidro 99,95%
Litio cloruro
Formula:
LiCl Punto di ebollizione: 1325…1360 °C Punto di fusione: 605 °C Densità: 2,068 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011078 CAS Number: 7447-41-8 |