Stampa…
Litio cloruro, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN2323-1KG IN2323-250G
APOSIN2323-1KGEA 841 EUR
APOSIN2323-1KG APOSIN2323-250G
Litio cloruro, anidro 99,9%
Litio cloruro
Formula: LiCl
Punto di ebollizione: 1325…1360 °C
Punto di fusione: 605 °C
Densità: 2,07 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011078
CAS Number: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3