Litio bromuro 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
IN2314-100G
IN2314-500G
APOSIN2314-100GEA
43.5
EUR
APOSIN2314-100G
APOSIN2314-500G
Litio bromuro 99%
Litio bromuro
Formula:
LiBr Peso molecolare: 86.84 g/mol Punto di ebollizione: 1265 °C Punto di fusione: 550 °C Densità: 3.46 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011077 CAS Number: 7550-35-8 Merck Index: 13,05548 |