Stampa…
Ferro (II) solfuro 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN2092-25G IN2092-5G
APOSIN2092-25GEA 369 EUR
APOSIN2092-25G APOSIN2092-5G
Ferro (II) solfuro 99.99%
Ferro (II) solfuro
Formula: FeS
Punto di fusione: 1195 °C
Densità: 4,74 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011013
CAS Number: 1317-37-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III