Stampa…
Ferric pyrophosphate, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Iron(III) pyrophosphate, Iron (III) pyrophosphate
IN2087-1KG IN2087-500G
APOSIN2087-1KGEA 205 EUR
APOSIN2087-1KG APOSIN2087-500G
Ferric pyrophosphate, grado tecnico
Ferric pyrophosphate
Formula: Fe₄O₂₁P₆
Peso molecolare: 745,2100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016091
CAS Number: 10058-44-3