Stampa…
Ferro (III) nitrato nonaidrato 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ferric nitrate nonahydrate, Iron trinitrate nonahydrate, Iron(III) nitrate hydrate, Ferric Nitrate, 9-Hydrate
IN2077-25G IN2077-5G
APOSIN2077-25GEA 596 EUR
APOSIN2077-25G APOSIN2077-5G
Ferro (III) nitrato nonaidrato 99.999%
Ferro (III) nitrato nonaidrato
Formula: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Peso molecolare: 404 g/mol
Punto di ebollizione: 125 °C
Punto di fusione: 47.2 °C
Densità: 1.684 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149708
CAS Number: 7782-61-8
UN: 1466
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,04057