Stampa…
Ferro (III) cloruro esaidrato ACS
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Iron trichloride hexahydrate, Ferric chloride hexahydrate
IN2065-1KG IN2065-5KG
APOSIN2065-1KGEA 221 EUR
APOSIN2065-1KG APOSIN2065-5KG
Ferro (III) cloruro esaidrato ACS
Ferro (III) cloruro esaidrato
Formula: FeCl₃·6H₂O
Peso molecolare: 270,3 g/mol
Punto di ebollizione: 280…285 °C
Punto di fusione: 37 °C
Densità: 1,82 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149712
CAS Number: 10025-77-1
UN: 3260
ADR: 8,III