Stampa…
Ferro (II) cloruro tetraidrato
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ferrous chloride tetrahydrate, Iron dichloride tetrahydrate
IN2059-250G IN2059-100G IN2059-1KG IN2059-50G
APOSIN2059-250GEA 109 EUR
APOSIN2059-250G APOSIN2059-100G APOSIN2059-1KG APOSIN2059-50G
Ferro (II) cloruro tetraidrato
Ferro (II) cloruro tetraidrato
Formula: FeCl₂·4H₂O
Peso molecolare: 198,81 g/mol
Punto di fusione: 105…110 °C
Densità: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149709
CAS Number: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,II