Ferro (III) bromuro, anidro
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
Br₃Fe Punto di fusione: 200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016082 CAS Number: 10031-26-2 EINECS: 233-089-1 |