Ferro (II) bromuro, anidro
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
IN2050-100G
IN2050-25G
APOSIN2050-100GEA
485
EUR
APOSIN2050-100G
APOSIN2050-25G
Ferro (II) bromuro, anidro
Ferro (II) bromuro
Formula:
Br₂Fe Punto di ebollizione: 934 °C Punto di fusione: 684 °C Densità: 4,636 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016081 CAS Number: 7789-46-0 EINECS: 232-168-8 |