Stampa…
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato ACS
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ferro (II) ammonio solfato 6-idrato
IN2044-250G IN2044-500G IN2044-2KG
APOSIN2044-250GEA 72.7 EUR
APOSIN2044-250G APOSIN2044-500G APOSIN2044-2KG
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato ACS
Ammonio ferro (II) solfato esaidrato
Formula: (NH₄)₂Fe(SO₄)₂·6H₂O
Peso molecolare: 392,14 g/mol
Punto di fusione: 100 °C (dec.)
Densità: 1,864 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150530
CAS Number: 7783-85-9
EINECS: 233-151-8