Stampa…
Iodio(V)ossido 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: di-Iodine pentaoxide, Iodopentoxide, di-Iodine pentoxide
IN2029-100G IN2029-25G
APOSIN2029-100GEA 203 EUR
APOSIN2029-100G APOSIN2029-25G
Iodio(V)ossido 99%
Iodio(V)ossido
Formula: I₂O₅
Punto di fusione: 275…350 °C (dec.)
Densità: 5,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011356
CAS Number: 12029-98-0
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II