Stampa…
Holmium(III) chloride, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1981-25G IN1981-5G
APOSIN1981-25GEA 522 EUR
APOSIN1981-25G APOSIN1981-5G
Holmium(III) chloride, anidro 99,9%
Holmium(III) chloride
Formula: Cl₃Ho
Punto di ebollizione: 1500 °C
Punto di fusione: 718 °C
Densità: 3,7 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011051
CAS Number: 10138-62-2
EINECS: 233-387-1