Stampa…
Holmium trichloride hexahydrate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
IN1975-100G IN1975-25G
APOSIN1975-100GEA 290 EUR
APOSIN1975-100G APOSIN1975-25G
Holmium trichloride hexahydrate 98%
Holmium trichloride hexahydrate
Formula: Cl₃Ho·6H₂O
Punto di fusione: 165 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149739
CAS Number: 14914-84-2