Stampa…
Holmium 99,9%, in polvere –40 mesh
Fornitore: Apollo Scientific
IN1966-25G IN1966-5G
APOSIN1966-25GEA 1450 EUR
APOSIN1966-25G APOSIN1966-5G
Holmium 99,9%, in polvere –40 mesh
Holmium
Formula: Ho
Peso molecolare: 164,93 g/mol
Punto di ebollizione: 2600 °C
Punto di fusione: 1474 °C
Densità: 8,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011049
CAS Number: 7440-60-0