Stampa…
Hafnium(IV) chloride 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1954-100G IN1954-25G
APOSIN1954-100GEA 0 EUR
APOSIN1954-100G APOSIN1954-25G
Hafnium(IV) chloride 98+%
Hafnium(IV) chloride
Formula: Cl₄Hf
Punto di fusione: 320 °C (subl.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011034
CAS Number: 13499-05-3
UN: 3260
ADR: 8,II