Stampa…
Gallium trinitrate hydrate 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1888-25G IN1888-5G
APOSIN1888-25GEA 282 EUR
APOSIN1888-25G APOSIN1888-5G
Gallium trinitrate hydrate 99.999%
Gallium trinitrate hydrate
Formula: GaN₃O₉·H₂O
Peso molecolare: 273.75 g/mol
Punto di fusione: 110 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149723
CAS Number: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1 II