Stampa…
Gallium trinitrate hydrate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1885-100G IN1885-25G
APOSIN1885-100GEA 1080 EUR
APOSIN1885-100G APOSIN1885-25G
Gallium trinitrate hydrate 99,9%
Gallium trinitrate hydrate
Formula: GaN₃O₉·H₂O
Punto di fusione: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149723
CAS Number: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1,II