Stampa…
Gallium(III) chloride, anidro 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1873-100G IN1873-500G
APOSIN1873-100GEA 654 EUR
APOSIN1873-100G APOSIN1873-500G
Gallium(III) chloride, anidro 99.999%
Gallium(III) chloride
Formula: Cl₃Ga
Punto di fusione: 78 °C
Densità: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011018
CAS Number: 13450-90-3
EINECS: 236-610-0
UN: 3260
ADR: 8,II