Stampa…
Gallium tribromide, anidro 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Gallium (III) bromide
IN1867-100G IN1867-25G
APOSIN1867-100GEA 1550 EUR
APOSIN1867-100G APOSIN1867-25G
Gallium tribromide, anidro 99.99%
Gallium tribromide
Formula: Br₃Ga
Peso molecolare: 309,44 g/mol
Punto di ebollizione: 279 °C
Punto di fusione: 121,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016100
CAS Number: 13450-88-9