Stampa…
Gallio 99.9999%, ingot
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1855-10G IN1855-50G IN1855-100G
APOSIN1855-10GEA 255 EUR
APOSIN1855-10G APOSIN1855-50G APOSIN1855-100G
Gallio 99.9999%, ingot
Gallio
Formula: Ga
Punto di ebollizione: 2403 °C/760mmHg
Punto di fusione: 29,78 °C
Densità: 5,91 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00134045
CAS Number: 7440-55-3
UN: 2803
ADR: 8,III