Stampa…
Gadolinio (III)cloruro esaidrato 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1822-100G IN1822-5G
APOSIN1822-100GEA 319 EUR
APOSIN1822-100G APOSIN1822-5G
Gadolinio (III)cloruro esaidrato 99,9%
Gadolinio (III)cloruro esaidrato
Formula: Cl₃Gd·6H₂O
Densità: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149732
CAS Number: 13450-84-5
EINECS: 233-386-6