Stampa…
Gadolinium trichloride, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1819-100G IN1819-25G IN1819-5G
APOSIN1819-100GEA 430 EUR
APOSIN1819-100G APOSIN1819-25G APOSIN1819-5G
Gadolinium trichloride, anidro 99,9%
Gadolinium trichloride
Formula: Cl₃Gd
Peso molecolare: 263,61 g/mol
Punto di fusione: 609 °C
Densità: 2,424 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011024
CAS Number: 10138-52-0
EINECS: 233-386-6