Stampa…
Sodio bromato
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
IN1803-100G IN1803-25G
APOSIN1803-100GEA 16.1 EUR
APOSIN1803-100G APOSIN1803-25G
Sodio bromato
Sodio bromato
Formula: BrNaO₃
Peso molecolare: 150,89 g/mol
Punto di fusione: 381 °C (dec.)
Densità: 3,33 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003476
CAS Number: 7789-38-0
EINECS: 232-160-4
UN: 1494
ADR: 5.1,II