Stampa…
Europio (III) ossido 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1789-25G IN1789-5G
APOSIN1789-25GEA 705 EUR
APOSIN1789-25G APOSIN1789-5G
Europio (III) ossido 99.99%
Europio (III) ossido
Formula: Eu₂O₃
Punto di ebollizione: 4118 °C
Punto di fusione: 2291 °C
Densità: 7,42 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010997
CAS Number: 1308-96-9
EINECS: 215-165-6