Stampa…
Europium trinitrate hydrate 99.999%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Europium (III) nitrate hydrate
IN1783-25G IN1783-5G IN1783-100G
APOSIN1783-25GEA 509 EUR
APOSIN1783-25G APOSIN1783-5G APOSIN1783-100G
Europium trinitrate hydrate 99.999%
Europium trinitrate hydrate
Formula: EuN₃O₉·xH₂O
Peso molecolare: 355.99
Punto di fusione: 85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149697
CAS Number: 100587-95-9
UN: 1477
ADR: 5.1 III