Europium trinitrate hydrate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Europium (III) nitrate hydrate
Formula:
EuN₃O₉·xH₂O Peso molecolare: 355.99 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149697 CAS Number: 100587-95-9 UN: 1477 ADR: 5.1 III |