Stampa…
Europium(III) chloride, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1765-25G IN1765-5G
APOSIN1765-25GEA 1130 EUR
APOSIN1765-25G APOSIN1765-5G
Europium(III) chloride, anidro 99,9%
Europium(III) chloride
Formula: Cl₃Eu
Peso molecolare: 258,32 g/mol
Punto di fusione: 850 °C
Densità: 4,89 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010994
CAS Number: 10025-76-0
EINECS: 233-040-4