Stampa…
Europium(III) bromide 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
IN1762-100G IN1762-10G
APOSIN1762-100GEA 1050 EUR
APOSIN1762-100G APOSIN1762-10G
Europium(III) bromide 99.99%
Europium(III) bromide
Formula: Br₃Eu
Peso molecolare: 391.67 g/mol
Punto di fusione: 702 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 13759-88-1