Stampa…
Erbium trichloride hexahydrate 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1696-100G IN1696-25G
APOSIN1696-100GEA 270 EUR
APOSIN1696-100G APOSIN1696-25G
Erbium trichloride hexahydrate 99.99%
Erbium trichloride hexahydrate
Formula: Cl₃Er·6H₂O
Peso molecolare: 381,71 g/mol
Punto di fusione: 774 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149693
CAS Number: 10025-75-9