Stampa…
Erbium trichloride, anidro 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1695-100G IN1695-25G
APOSIN1695-100GEA 384 EUR
APOSIN1695-100G APOSIN1695-25G
Erbium trichloride, anidro 99,9%
Erbium trichloride
Formula: Cl₃Er
Peso molecolare: 273,62 g/mol
Punto di ebollizione: 1500 °C
Punto di fusione: 774 °C
Densità: 4,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010989
CAS Number: 10138-41-7
EINECS: 233-385-0