Stampa…
Erbium trichloride hexahydrate 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
IN1693-100G IN1693-25G
APOSIN1693-100GEA 348 EUR
APOSIN1693-100G APOSIN1693-25G
Erbium trichloride hexahydrate 99,9%
Erbium trichloride hexahydrate
Formula: Cl₃Er·6H₂O
Punto di fusione: 774 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149693
CAS Number: 10025-75-9
EINECS: 233-385-0