Erbium tribromide nonahydrate 99.99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
Erbium (III) bromide nonahydrate
Formula:
Br₃Er·9H₂O Punto di fusione: 950 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00209649 CAS Number: 29843-93-4 |