Stampa…
Disprosio (III) ossido 99,9%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Didysprosium trioxide, Dysprosium oxide
IN1663-100G IN1663-250G IN1663-25G
APOSIN1663-100GEA 618 EUR
APOSIN1663-100G APOSIN1663-250G APOSIN1663-25G
Disprosio (III) ossido 99,9%
Disprosio (III) ossido
Formula: Dy₂O₃
Peso molecolare: 373 g/mol
Punto di fusione: 2340 °C
Densità: 7.81 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010986
CAS Number: 1308-87-8
EINECS: 215-164-0
Merck Index: 14,03482